Merck
ENA497679859
Enamine
7-hydroxy-6,6-dimethylheptan-2-one
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
158.24
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
7-hydroxy-6,6-dimethylheptan-2-one
Inchi Code
1S/C9H18O2/c1-8(11)5-4-6-9(2,3)7-10/h10H,4-7H2,1-3H3
InChIKey
GKUBHPINPKTGJY-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-262648
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-262648
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)