Merck
ENA497679747
Enamine
2-(5-chlorothiophen-2-yl)pyrimidin-5-amine
Größe auswählen
100 MG
CHF 363.50
250 MG
CHF 500.00
500 MG
CHF 761.30
1 G
CHF 964.10
2.5 G
CHF 1’845.50
5 G
CHF 2’708.70
Lieferanten-SKU: EN300-262401-100MG
CHF 363.50
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
CHF 363.50
250 MG
CHF 500.00
500 MG
CHF 761.30
1 G
CHF 964.10
2.5 G
CHF 1’845.50
5 G
CHF 2’708.70
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
211.67
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-262401-100MG
CHF 363.50
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
2-(5-chloro-2-thienyl)-5-pyrimidinamine
Inchi Code
1S/C8H6ClN3S/c9-7-2-1-6(13-7)8-11-3-5(10)4-12-8/h1-4H,10H2
InChIKey
GOGHYMATGSGROR-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-262401
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-262401
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)