Wichtige Dokumente
ENA497679207
Enamine
4-aminoheptanedioic acid hydrochloride
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-261792-100MG
CHF 619.60
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-261792-100MG
CHF 619.60
Iupac Name
4-aminoheptanedioic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H13NO4.ClH/c8-5(1-3-6(9)10)2-4-7(11)12;/h5H,1-4,8H2,(H,9,10)(H,11,12);1H
InChIKey
JWQBFRWDIHLWMV-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-261792
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)