Wichtige Dokumente
ENA497678775
Enamine
tert-butyl 4-(4-cyanopyridin-3-yl)piperazine-1-carboxylate
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-258824-100MG
CHF 363.50
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-258824-100MG
CHF 363.50
Iupac Name
tert-butyl 4-(4-cyanopyridin-3-yl)piperazine-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C15H20N4O2/c1-15(2,3)21-14(20)19-8-6-18(7-9-19)13-11-17-5-4-12(13)10-16/h4-5,11H,6-9H2,1-3H3
InChIKey
PCNJVGQNOKIQNZ-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-258824
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)