Merck
ENA497376660
Enamine
N-[(pyridin-4-yl)methyl]oxetan-3-amine
Größe auswählen
100 MG
CHF 480.50
250 MG
CHF 666.40
Lieferanten-SKU: EN300-257548-100MG
CHF 480.50
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
CHF 480.50
250 MG
CHF 666.40
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
164.21
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-257548-100MG
CHF 480.50
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
N-(4-pyridinylmethyl)-3-oxetanamine
Inchi Code
1S/C9H12N2O/c1-3-10-4-2-8(1)5-11-9-6-12-7-9/h1-4,9,11H,5-7H2
InChIKey
RUZQGBVJIKPTDV-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-257548
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-257548
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)