Merck
ENA497376436
Enamine
tert-butyl 3-(2-aminoethyl)thiomorpholine-4-carboxylate
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
246.37
MDL-Nummer:
Iupac Name
tert-butyl 3-(2-aminoethyl)-4-thiomorpholinecarboxylate
Inchi Code
1S/C11H22N2O2S/c1-11(2,3)15-10(14)13-6-7-16-8-9(13)4-5-12/h9H,4-8,12H2,1-3H3
InChIKey
TXMOKDKDMIRWPN-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-257076
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-257076
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)