Merck
ENA497376351
Enamine
methyl 3-(propylsulfanyl)prop-2-enoate
Größe auswählen
100 MG
CHF 344.00
250 MG
CHF 474.00
500 MG
CHF 719.70
1 G
CHF 909.50
Lieferanten-SKU: EN300-256804-100MG
CHF 344.00
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
CHF 344.00
250 MG
CHF 474.00
500 MG
CHF 719.70
1 G
CHF 909.50
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
160.24
Lieferanten-SKU: EN300-256804-100MG
CHF 344.00
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
methyl (E)-3-(propylthio)acrylate
Inchi Code
1S/C7H12O2S/c1-3-5-10-6-4-7(8)9-2/h4,6H,3,5H2,1-2H3/b6-4+
InChIKey
PFDBCMOLFGDPTM-GQCTYLIASA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-256804
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-256804
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)