Wichtige Dokumente
ENA497376129
Enamine
rac-(1R,6S)-bicyclo[4.1.0]heptan-2-one
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-256255-100MG
CHF 363.50
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-256255-100MG
CHF 363.50
Iupac Name
(1S,6R)-bicyclo[4.1.0]heptan-2-one
Inchi Code
1S/C7H10O/c8-7-3-1-2-5-4-6(5)7/h5-6H,1-4H2/t5-,6+/m1/s1
InChIKey
CINFRRXNDRBHMD-RITPCOANSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-256255
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)