Wichtige Dokumente
ENA497376117
Enamine
tert-butyl 1,6-diazaspiro[3.3]heptane-6-carboxylate hydrochloride
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-256216-100MG
CHF 431.10
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-256216-100MG
CHF 431.10
Iupac Name
tert-butyl 1,6-diazaspiro[3.3]heptane-6-carboxylate hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H18N2O2.ClH/c1-9(2,3)14-8(13)12-6-10(7-12)4-5-11-10;/h11H,4-7H2,1-3H3;1H
InChIKey
BZSBJGQPTYWKOW-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-256216
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)