Wichtige Dokumente
ENA497375436
Enamine
2-oxo-3-(4-phenylphenyl)propanoic acid
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-254748-100MG
CHF 185.40
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-254748-100MG
CHF 185.40
Iupac Name
3-[1,1'-biphenyl]-4-yl-2-oxopropanoic acid
Inchi Code
1S/C15H12O3/c16-14(15(17)18)10-11-6-8-13(9-7-11)12-4-2-1-3-5-12/h1-9H,10H2,(H,17,18)
InChIKey
YLSFJNHIOYAOHZ-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-254748
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)