Wichtige Dokumente
ENA497375426
Enamine
[4-(trifluoromethyl)pyrimidin-2-yl]methanamine hydrochloride
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-254713-100MG
CHF 357.00
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-254713-100MG
CHF 357.00
Iupac Name
[4-(trifluoromethyl)-2-pyrimidinyl]methanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H6F3N3.ClH/c7-6(8,9)4-1-2-11-5(3-10)12-4;/h1-2H,3,10H2;1H
InChIKey
LUFYADRGJUXICK-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-254713
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)