Merck
ENA497375328
Enamine
3-[(4-fluorophenyl)methyl]pyrrolidin-3-ol hydrochloride
Größe auswählen
100 MG
CHF 423.30
250 MG
CHF 587.10
500 MG
CHF 900.40
1 G
CHF 1’140.90
2.5 G
CHF 2’192.60
5 G
CHF 3’222.20
10 G
CHF 4’758.80
Lieferanten-SKU: EN300-254506-100MG
CHF 423.30
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
CHF 423.30
250 MG
CHF 587.10
500 MG
CHF 900.40
1 G
CHF 1’140.90
2.5 G
CHF 2’192.60
5 G
CHF 3’222.20
10 G
CHF 4’758.80
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
231.7
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-254506-100MG
CHF 423.30
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
3-(4-fluorobenzyl)pyrrolidin-3-ol hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H14FNO.ClH/c12-10-3-1-9(2-4-10)7-11(14)5-6-13-8-11;/h1-4,13-14H,5-8H2;1H
InChIKey
FGNONEPRNZTHQF-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-254506
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-254506
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)