Merck
ENA497374878
Enamine
4-methoxy-2-methylbutan-1-amine
Größe auswählen
100 MG
CHF 232.20
250 MG
CHF 312.80
500 MG
CHF 548.10
1 G
CHF 698.90
2.5 G
CHF 1’324.20
5 G
CHF 1’939.10
Lieferanten-SKU: EN300-253262-100MG
CHF 232.20
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
CHF 232.20
250 MG
CHF 312.80
500 MG
CHF 548.10
1 G
CHF 698.90
2.5 G
CHF 1’324.20
5 G
CHF 1’939.10
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
117.19
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-253262-100MG
CHF 232.20
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
4-methoxy-2-methyl-1-butanamine
Inchi Code
1S/C6H15NO/c1-6(5-7)3-4-8-2/h6H,3-5,7H2,1-2H3
InChIKey
REQVSLUCTVBSQV-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-253262
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)