Merck
ENA497374392
Enamine
1-(1-methylhydrazin-1-yl)propan-2-ol
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
104.15
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
1-(1-methylhydrazinyl)propan-2-ol
Inchi Code
1S/C4H12N2O/c1-4(7)3-6(2)5/h4,7H,3,5H2,1-2H3
InChIKey
FEYHGPPSQCQBPR-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-252124
Piktogramme
Skull and crossbones
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-252124
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)