Wichtige Dokumente
ENA497374056
Enamine
3-[(tert-butoxy)carbonyl]pyrazine-2-carboxylic acid
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-250854-100MG
CHF 197.10
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-250854-100MG
CHF 197.10
Iupac Name
3-(tert-butoxycarbonyl)pyrazine-2-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C10H12N2O4/c1-10(2,3)16-9(15)7-6(8(13)14)11-4-5-12-7/h4-5H,1-3H3,(H,13,14)
InChIKey
BXEYZYHEFFQAGD-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-250854
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)