Merck
ENA497373572
Enamine
tert-butyl N-({6-azaspiro[3.4]octan-8-yl}methyl)carbamate
Größe auswählen
100 MG
CHF 461.00
250 MG
CHF 640.40
500 MG
CHF 983.60
1 G
CHF 1’247.50
2.5 G
CHF 2’401.90
5 G
CHF 3’531.60
10 G
CHF 5’213.80
Lieferanten-SKU: EN300-247408-100MG
CHF 461.00
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
CHF 461.00
250 MG
CHF 640.40
500 MG
CHF 983.60
1 G
CHF 1’247.50
2.5 G
CHF 2’401.90
5 G
CHF 3’531.60
10 G
CHF 5’213.80
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
240.35
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-247408-100MG
CHF 461.00
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
tert-butyl ((6-azaspiro[3.4]octan-8-yl)methyl)carbamate
Inchi Code
1S/C13H24N2O2/c1-12(2,3)17-11(16)15-8-10-7-14-9-13(10)5-4-6-13/h10,14H,4-9H2,1-3H3,(H,15,16)
InChIKey
JSQIERZWKALRIT-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-247408
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-247408
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)