Wichtige Dokumente
ENA490047975
Enamine
tert-butyl N-[2-(4-methoxyphenyl)propan-2-yl]carbamate
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-249964-50MG
CHF 349.20
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-249964-50MG
CHF 349.20
Iupac Name
tert-butyl 1-(4-methoxyphenyl)-1-methylethylcarbamate
Inchi Code
1S/C15H23NO3/c1-14(2,3)19-13(17)16-15(4,5)11-7-9-12(18-6)10-8-11/h7-10H,1-6H3,(H,16,17)
InChIKey
BHMHJQRNSOOLTO-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-249964
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)