Merck
ENA490047598
Enamine
6-bromoimidazo[2,1-b][1,3]thiazole
Größe auswählen
100 MG
CHF 376.50
250 MG
CHF 518.20
500 MG
CHF 788.60
1 G
CHF 999.20
2.5 G
CHF 1’914.40
5 G
CHF 2’811.40
10 G
CHF 4’149.10
Lieferanten-SKU: EN300-248793-100MG
CHF 376.50
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
CHF 376.50
250 MG
CHF 518.20
500 MG
CHF 788.60
1 G
CHF 999.20
2.5 G
CHF 1’914.40
5 G
CHF 2’811.40
10 G
CHF 4’149.10
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
203.06
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-248793-100MG
CHF 376.50
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
mp (Schmelzpunkt)
95-96
Iupac Name
6-bromoimidazo[2,1-b][1,3]thiazole
Inchi Code
1S/C5H3BrN2S/c6-4-3-8-1-2-9-5(8)7-4/h1-3H
InChIKey
LXCZWVCFAGYWGO-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-248793
Melting Point
95-96
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-248793
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)