Merck
ENA490047590
Enamine
4-bromo-5-iodo-1,3-dimethyl-1H-pyrazole
Größe auswählen
100 MG
CHF 363.50
250 MG
CHF 500.00
500 MG
CHF 761.30
1 G
CHF 964.10
2.5 G
CHF 1’845.50
5 G
CHF 2’708.70
10 G
CHF 3’995.70
Lieferanten-SKU: EN300-248783-100MG
CHF 363.50
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
CHF 363.50
250 MG
CHF 500.00
500 MG
CHF 761.30
1 G
CHF 964.10
2.5 G
CHF 1’845.50
5 G
CHF 2’708.70
10 G
CHF 3’995.70
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
300.92
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-248783-100MG
CHF 363.50
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
mp (Schmelzpunkt)
129-130
Iupac Name
4-bromo-5-iodo-1,3-dimethyl-1H-pyrazole
Inchi Code
1S/C5H6BrIN2/c1-3-4(6)5(7)9(2)8-3/h1-2H3
InChIKey
FSHNQHLIRGPMCP-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-248783
Melting Point
129-130
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-248783
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)