Wichtige Dokumente
ENA490047404
Enamine
1-(2-phenylpropan-2-yl)cyclopropan-1-amine hydrochloride
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-248222-50MG
CHF 384.30
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-248222-50MG
CHF 384.30
Iupac Name
1-(2-phenylpropan-2-yl)cyclopropan-1-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C12H17N.ClH/c1-11(2,12(13)8-9-12)10-6-4-3-5-7-10;/h3-7H,8-9,13H2,1-2H3;1H
InChIKey
GYVKHJSEDDCTRN-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-248222
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)