Merck
ENA490047334
Enamine
5-(pyridin-3-yl)pentan-2-one
Größe auswählen
100 MG
CHF 429.80
250 MG
CHF 593.60
500 MG
CHF 909.50
1 G
CHF 1’153.90
2.5 G
CHF 2’217.30
5 G
CHF 3’261.20
10 G
CHF 4’813.40
Lieferanten-SKU: EN300-247941-100MG
CHF 429.80
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
CHF 429.80
250 MG
CHF 593.60
500 MG
CHF 909.50
1 G
CHF 1’153.90
2.5 G
CHF 2’217.30
5 G
CHF 3’261.20
10 G
CHF 4’813.40
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
163.22
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-247941-100MG
CHF 429.80
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Iupac Name
5-(3-pyridinyl)-2-pentanone
Inchi Code
1S/C10H13NO/c1-9(12)4-2-5-10-6-3-7-11-8-10/h3,6-8H,2,4-5H2,1H3
InChIKey
DRNYVXCVAMTSMI-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-247941
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-247941
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)