Merck
ENA490047329
Enamine
(1r,3r)-3-(3-methoxyphenyl)cyclobutan-1-amine hydrochloride
Größe auswählen
100 MG
CHF 480.50
250 MG
CHF 666.40
500 MG
CHF 1’023.90
1 G
CHF 1’300.80
2.5 G
CHF 2’505.90
5 G
CHF 3’686.30
10 G
CHF 5’442.60
Lieferanten-SKU: EN300-247932-100MG
CHF 480.50
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
CHF 480.50
250 MG
CHF 666.40
500 MG
CHF 1’023.90
1 G
CHF 1’300.80
2.5 G
CHF 2’505.90
5 G
CHF 3’686.30
10 G
CHF 5’442.60
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
213.71
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-247932-100MG
CHF 480.50
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
(1r,3r)-3-(3-methoxyphenyl)cyclobutan-1-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H15NO.ClH/c1-13-11-4-2-3-8(7-11)9-5-10(12)6-9;/h2-4,7,9-10H,5-6,12H2,1H3;1H/t9-,10-;
InChIKey
VZBCHRIUDPOBMJ-AWLKUTLJSA-N
Lagertemp.
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-247932
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-247932
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)