Merck
ENA490047179
Enamine
1-(4-fluoro-3-iodophenyl)ethan-1-one
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
264.04
MDL-Nummer:
Iupac Name
1-(4-fluoro-3-iodophenyl)ethanone
Inchi Code
1S/C8H6FIO/c1-5(11)6-2-3-7(9)8(10)4-6/h2-4H,1H3
InChIKey
HALREDJRXQMTIU-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-247483
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-247483
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)