Wichtige Dokumente
ENA465564463
Enamine
1,2,3,4,5,6-hexahydro-3-benzazocin-4-one
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-246421-100MG
CHF 363.50
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-246421-100MG
CHF 363.50
mp (Schmelzpunkt)
147-148
Iupac Name
2,3,5,6-tetrahydro-3-benzazocin-4(1H)-one
Inchi Code
1S/C11H13NO/c13-11-6-5-9-3-1-2-4-10(9)7-8-12-11/h1-4H,5-8H2,(H,12,13)
InChIKey
VXTRUHWTBSSGTI-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Melting Point
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-246421
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)