Merck
ENA465564010
Enamine
4-(3-aminophenyl)piperidine-2,6-dione
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
204.23
MDL-Nummer:
mp (Schmelzpunkt)
149-150
Iupac Name
4-(3-aminophenyl)piperidine-2,6-dione
Inchi Code
1S/C11H12N2O2/c12-9-3-1-2-7(4-9)8-5-10(14)13-11(15)6-8/h1-4,8H,5-6,12H2,(H,13,14,15)
InChIKey
ZSSKWJBFJFCWDX-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-243571
Melting Point
149-150
Piktogramme
Exclamation markHealth hazard
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-243571
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)