Merck
ENA465563126
Enamine
{4-[(propan-2-yl)amino]piperidin-4-yl}methanol dihydrochloride
Größe auswählen
100 MG
CHF 423.30
250 MG
CHF 587.10
500 MG
CHF 900.40
1 G
CHF 1’140.90
2.5 G
CHF 2’192.60
5 G
CHF 3’222.20
10 G
CHF 4’758.80
Lieferanten-SKU: EN300-243843-100MG
CHF 423.30
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
CHF 423.30
250 MG
CHF 587.10
500 MG
CHF 900.40
1 G
CHF 1’140.90
2.5 G
CHF 2’192.60
5 G
CHF 3’222.20
10 G
CHF 4’758.80
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
245.19
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-243843-100MG
CHF 423.30
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
(4-(isopropylamino)piperidin-4-yl)methanol dihydrochloride
Inchi Code
1S/C9H20N2O.2ClH/c1-8(2)11-9(7-12)3-5-10-6-4-9;;/h8,10-12H,3-7H2,1-2H3;2*1H
InChIKey
YZPHYINPWGARJA-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-243843
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-243843
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)