Merck
ENA465562189
Enamine
tert-butyl 4-hydroxy-3-(oxolan-3-yl)piperidine-1-carboxylate
Größe auswählen
100 MG
CHF 436.30
250 MG
CHF 604.00
500 MG
CHF 927.70
1 G
CHF 1’176.00
2.5 G
CHF 2’261.50
5 G
CHF 3’324.90
Lieferanten-SKU: EN300-222779-100MG
CHF 436.30
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
CHF 436.30
250 MG
CHF 604.00
500 MG
CHF 927.70
1 G
CHF 1’176.00
2.5 G
CHF 2’261.50
5 G
CHF 3’324.90
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
271.36
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-222779-100MG
CHF 436.30
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
tert-butyl 4-hydroxy-3-(tetrahydrofuran-3-yl)piperidine-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C14H25NO4/c1-14(2,3)19-13(17)15-6-4-12(16)11(8-15)10-5-7-18-9-10/h10-12,16H,4-9H2,1-3H3
InChIKey
APOLPHXZVLQZNU-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
4
Purity
92
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-222779
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-222779
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)