Merck
ENA458441242
Enamine
cyclohexyl(4-fluorophenyl)methanamine
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
207.29
MDL-Nummer:
Iupac Name
cyclohexyl(4-fluorophenyl)methanamine
Inchi Code
1S/C13H18FN/c14-12-8-6-11(7-9-12)13(15)10-4-2-1-3-5-10/h6-10,13H,1-5,15H2
InChIKey
OYCUPNFRMCKIHN-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-243040
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-243040
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)