Wichtige Dokumente
ENA458426647
Enamine
2-(3-cyclopropyl-1H-pyrazol-1-yl)benzoic acid
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-226800-100MG
CHF 436.30
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-226800-100MG
CHF 436.30
Iupac Name
2-(3-cyclopropyl-1H-pyrazol-1-yl)benzoic acid
Inchi Code
1S/C13H12N2O2/c16-13(17)10-3-1-2-4-12(10)15-8-7-11(14-15)9-5-6-9/h1-4,7-9H,5-6H2,(H,16,17)
InChIKey
FDGXCDUHVFBYAE-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-226800
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)