Merck
ENA458426588
Enamine
6-methanesulfonyl-1,2,3,4-tetrahydroquinoline hydrochloride
Größe auswählen
100 MG
CHF 223.10
250 MG
CHF 299.80
500 MG
CHF 528.60
1 G
CHF 679.40
2.5 G
CHF 1’291.70
5 G
CHF 1’888.40
10 G
CHF 2’778.90
Lieferanten-SKU: EN300-226978-100MG
CHF 223.10
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
CHF 223.10
250 MG
CHF 299.80
500 MG
CHF 528.60
1 G
CHF 679.40
2.5 G
CHF 1’291.70
5 G
CHF 1’888.40
10 G
CHF 2’778.90
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
247.75
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-226978-100MG
CHF 223.10
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Iupac Name
6-(methylsulfonyl)-1,2,3,4-tetrahydroquinoline hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H13NO2S.ClH/c1-14(12,13)9-4-5-10-8(7-9)3-2-6-11-10;/h4-5,7,11H,2-3,6H2,1H3;1H
InChIKey
MEHOLLNKUOYWKI-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-226978
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-226978
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)