Wichtige Dokumente
ENA458426583
Enamine
4-[(methylsulfanyl)methyl]cyclohexan-1-one
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-226956-100MG
CHF 232.20
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-226956-100MG
CHF 232.20
Iupac Name
4-((methylthio)methyl)cyclohexan-1-one
Inchi Code
1S/C8H14OS/c1-10-6-7-2-4-8(9)5-3-7/h7H,2-6H2,1H3
InChIKey
QRSPXNQRKMRRHT-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-226956
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)