Merck
ENA458426243
Enamine
(2,3-dihydro-1-benzothiophen-3-yl)methanamine
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
165.26
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
2,3-dihydro-1-benzothien-3-ylmethanamine
Inchi Code
1S/C9H11NS/c10-5-7-6-11-9-4-2-1-3-8(7)9/h1-4,7H,5-6,10H2
InChIKey
HGVCZXNKQGIFPG-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-226087
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-226087
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)