Wichtige Dokumente
ENA458426043
Enamine
ethyl 2-cyano-2-cyclohexylacetate
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-225474-100MG
CHF 94.40
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-225474-100MG
CHF 94.40
Iupac Name
ethyl cyano(cyclohexyl)acetate
Inchi Code
1S/C11H17NO2/c1-2-14-11(13)10(8-12)9-6-4-3-5-7-9/h9-10H,2-7H2,1H3
InChIKey
NUYCINUWJWAOFR-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-225474
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)