Wichtige Dokumente
ENA458425824
Enamine
4-{methyl[2-(methylamino)ethyl]amino}benzene-1-sulfonamide
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-224882-50MG
CHF 349.20
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-224882-50MG
CHF 349.20
Iupac Name
4-{methyl[2-(methylamino)ethyl]amino}benzenesulfonamide
Inchi Code
1S/C10H17N3O2S/c1-12-7-8-13(2)9-3-5-10(6-4-9)16(11,14)15/h3-6,12H,7-8H2,1-2H3,(H2,11,14,15)
InChIKey
XQOXJDNCGZUKDU-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-224882
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)