Merck
ENA458425608
Enamine
2-amino-3-(2-bromophenyl)propanoic acid hydrochloride
Größe auswählen
250 MG
CHF 68.40
100 MG
CHF 68.40
500 MG
CHF 71.00
1 G
CHF 78.80
2.5 G
CHF 107.40
5 G
CHF 154.20
10 G
CHF 237.40
Lieferanten-SKU: EN300-225067-250MG
CHF 68.40
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 MG
CHF 68.40
100 MG
CHF 68.40
500 MG
CHF 71.00
1 G
CHF 78.80
2.5 G
CHF 107.40
5 G
CHF 154.20
10 G
CHF 237.40
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
280.55
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-225067-250MG
CHF 68.40
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
2-amino-3-(2-bromophenyl)propanoic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H10BrNO2.ClH/c10-7-4-2-1-3-6(7)5-8(11)9(12)13;/h1-4,8H,5,11H2,(H,12,13);1H
InChIKey
BJVZGHXWILEJDD-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-225067
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-225067
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)