Merck
ENA457509978
Enamine
2,2-bis(aminomethyl)propane-1,3-diol dihydrochloride
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
207.1
MDL-Nummer:
mp (Schmelzpunkt)
246-247
Iupac Name
2,2-bis(aminomethyl)propane-1,3-diol dihydrochloride
Inchi Code
1S/C5H14N2O2.2ClH/c6-1-5(2-7,3-8)4-9;;/h8-9H,1-4,6-7H2;2*1H
InChIKey
QXPCPLVWQDQSOW-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-220832
Melting Point
246-247
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-220832
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)