Merck
ENA457509827
Enamine
6-chloro-N-(cyclohexylmethyl)pyridazin-3-amine
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
225.72
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
6-chloro-N-(cyclohexylmethyl)-3-pyridazinamine
Inchi Code
1S/C11H16ClN3/c12-10-6-7-11(15-14-10)13-8-9-4-2-1-3-5-9/h6-7,9H,1-5,8H2,(H,13,15)
InChIKey
ZQGVWZFLZIJXHS-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-220460
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-220460
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)