Merck
ENA457508963
Enamine
(2S)-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]oxirane
Größe auswählen
250 MG
CHF 420.70
500 MG
CHF 637.80
1 G
CHF 804.20
2.5 G
CHF 1’497.10
5 G
CHF 2’650.20
10 G
CHF 4’957.70
Lieferanten-SKU: EN300-218749-250MG
CHF 420.70
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 MG
CHF 420.70
500 MG
CHF 637.80
1 G
CHF 804.20
2.5 G
CHF 1’497.10
5 G
CHF 2’650.20
10 G
CHF 4’957.70
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
188.15
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-218749-250MG
CHF 420.70
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
(S)-2-(4-(trifluoromethyl)phenyl)oxirane
Inchi Code
1S/C9H7F3O/c10-9(11,12)7-3-1-6(2-4-7)8-5-13-8/h1-4,8H,5H2/t8-/m1/s1
InChIKey
KGAKWTQCQUVXEF-MRVPVSSYSA-N
Lagertemp.
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-218749
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)