Merck
ENA457508591
Enamine
2-(3,3-dimethylcyclobutyl)acetonitrile
Größe auswählen
50 MG
CHF 406.40
100 MG
CHF 585.80
250 MG
CHF 815.90
500 MG
CHF 1’259.20
1 G
CHF 1’601.10
2.5 G
CHF 3’094.80
5 G
CHF 4’558.60
Lieferanten-SKU: EN300-216324-50MG
CHF 406.40
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 MG
CHF 406.40
100 MG
CHF 585.80
250 MG
CHF 815.90
500 MG
CHF 1’259.20
1 G
CHF 1’601.10
2.5 G
CHF 3’094.80
5 G
CHF 4’558.60
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
123.2
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-216324-50MG
CHF 406.40
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
2-(3,3-dimethylcyclobutyl)acetonitrile
Inchi Code
1S/C8H13N/c1-8(2)5-7(6-8)3-4-9/h7H,3,5-6H2,1-2H3
InChIKey
CILLCBIISHUFGI-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-216324
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)