Wichtige Dokumente
ENA457508453
Enamine
1,4-dimethoxybutan-2-one
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-211120-100MG
CHF 380.40
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-211120-100MG
CHF 380.40
Iupac Name
1,4-dimethoxy-2-butanone
Inchi Code
1S/C6H12O3/c1-8-4-3-6(7)5-9-2/h3-5H2,1-2H3
InChIKey
WDVLUEIBBKAGNQ-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-211120
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)