Merck
ENA457508276
Enamine
1-bromo-4-(1-chloroethyl)benzene
Größe auswählen
100 MG
CHF 177.60
250 MG
CHF 234.80
500 MG
CHF 342.70
1 G
CHF 427.20
2.5 G
CHF 848.40
5 G
CHF 1’632.30
10 G
CHF 3’141.60
Lieferanten-SKU: EN300-103420-100MG
CHF 177.60
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
CHF 177.60
250 MG
CHF 234.80
500 MG
CHF 342.70
1 G
CHF 427.20
2.5 G
CHF 848.40
5 G
CHF 1’632.30
10 G
CHF 3’141.60
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
219.51
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-103420-100MG
CHF 177.60
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
1-bromo-4-(1-chloroethyl)benzene
Inchi Code
1S/C8H8BrCl/c1-6(10)7-2-4-8(9)5-3-7/h2-6H,1H3
InChIKey
GRBCXCXQMLHBTA-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-103420
Piktogramme
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-103420
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)