Merck
ENA457508251
Enamine
(4-methyl-1,3-oxazol-5-yl)methanol
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
113.12
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
mp (Schmelzpunkt)
55-56
Iupac Name
(4-methyl-1,3-oxazol-5-yl)methanol
Inchi Code
1S/C5H7NO2/c1-4-5(2-7)8-3-6-4/h3,7H,2H2,1H3
InChIKey
RMNSUMDMIHSPIL-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-174037
Melting Point
55-56
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-174037
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)