Merck
ENA455586182
Enamine
4-(4-fluorophenyl)-1lambda6,2-thiazolidine-1,1-dione
Größe auswählen
50 MG
CHF 419.40
100 MG
CHF 602.70
250 MG
CHF 841.90
500 MG
CHF 1’300.80
1 G
CHF 1’653.10
2.5 G
CHF 3’200.10
5 G
CHF 4’712.00
Lieferanten-SKU: EN300-217206-50MG
CHF 419.40
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 MG
CHF 419.40
100 MG
CHF 602.70
250 MG
CHF 841.90
500 MG
CHF 1’300.80
1 G
CHF 1’653.10
2.5 G
CHF 3’200.10
5 G
CHF 4’712.00
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
215.25
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-217206-50MG
CHF 419.40
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
mp (Schmelzpunkt)
150-155
Iupac Name
4-(4-fluorophenyl)isothiazolidine 1,1-dioxide
Inchi Code
1S/C9H10FNO2S/c10-9-3-1-7(2-4-9)8-5-11-14(12,13)6-8/h1-4,8,11H,5-6H2
InChIKey
QDVHYYIPQMKWNX-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-217206
Melting Point
150-155
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-217206
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)