Wichtige Dokumente
ENA448969881
Enamine
1,4-dioxepan-6-one
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-92185-100MG
CHF 448.00
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-92185-100MG
CHF 448.00
Iupac Name
1,4-dioxepan-6-one
Inchi Code
1S/C5H8O3/c6-5-3-7-1-2-8-4-5/h1-4H2
InChIKey
ZBEJPWPZAMESBJ-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-92185
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)