Merck
ENA448969607
Enamine
1-(bromomethyl)bicyclo[2.2.1]heptane
Größe auswählen
50 MG
CHF 357.00
100 MG
CHF 511.70
250 MG
CHF 711.90
500 MG
CHF 1’092.80
1 G
CHF 1’389.20
2.5 G
CHF 2’678.80
5 G
CHF 3’941.10
10 G
CHF 5’823.50
Lieferanten-SKU: EN300-215417-50MG
CHF 357.00
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 MG
CHF 357.00
100 MG
CHF 511.70
250 MG
CHF 711.90
500 MG
CHF 1’092.80
1 G
CHF 1’389.20
2.5 G
CHF 2’678.80
5 G
CHF 3’941.10
10 G
CHF 5’823.50
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
189.1
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-215417-50MG
CHF 357.00
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
1-(bromomethyl)bicyclo[2.2.1]heptane
Inchi Code
1S/C8H13Br/c9-6-8-3-1-7(5-8)2-4-8/h7H,1-6H2
InChIKey
AWCGALZJVRGRBZ-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-215417
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-215417
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)