Merck
ENA448968141
Enamine
{1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-6-yl}methanamine
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
147.18
MDL-Nummer:
Iupac Name
1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-6-ylmethanamine
Inchi Code
1S/C8H9N3/c9-5-7-2-1-6-3-4-10-8(6)11-7/h1-4H,5,9H2,(H,10,11)
InChIKey
VDXMZLDXEZZTHE-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-208777
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-208777
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)