Merck
ENA448968087
Enamine
5-cyclopentyl-2,3-dihydro-1H-indole-2,3-dione
Größe auswählen
50 MG
CHF 684.60
100 MG
CHF 878.30
250 MG
CHF 1’235.80
500 MG
CHF 1’920.90
1 G
CHF 2’451.30
2.5 G
CHF 4’761.40
5 G
CHF 7’022.10
Lieferanten-SKU: EN300-207227-50MG
CHF 684.60
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 MG
CHF 684.60
100 MG
CHF 878.30
250 MG
CHF 1’235.80
500 MG
CHF 1’920.90
1 G
CHF 2’451.30
2.5 G
CHF 4’761.40
5 G
CHF 7’022.10
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
215.25
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-207227-50MG
CHF 684.60
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
5-cyclopentylindoline-2,3-dione
Inchi Code
1S/C13H13NO2/c15-12-10-7-9(8-3-1-2-4-8)5-6-11(10)14-13(12)16/h5-8H,1-4H2,(H,14,15,16)
InChIKey
OBMSQRRNSRJRBN-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-207227
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-207227
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)