Merck
ENA447958894
Enamine
(6-bromo-1,3-benzoxazol-2-yl)methanol
Größe auswählen
100 MG
CHF 303.70
250 MG
CHF 414.20
500 MG
CHF 627.40
1 G
CHF 791.20
2.5 G
CHF 1’612.80
5 G
CHF 3’142.90
10 G
CHF 6’090.00
Lieferanten-SKU: EN300-211082-100MG
CHF 303.70
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
CHF 303.70
250 MG
CHF 414.20
500 MG
CHF 627.40
1 G
CHF 791.20
2.5 G
CHF 1’612.80
5 G
CHF 3’142.90
10 G
CHF 6’090.00
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
228.05
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-211082-100MG
CHF 303.70
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
(6-bromo-1,3-benzoxazol-2-yl)methanol
Inchi Code
1S/C8H6BrNO2/c9-5-1-2-6-7(3-5)12-8(4-11)10-6/h1-3,11H,4H2
InChIKey
VLOCHTRDDAURDT-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-211082
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-211082
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)