Merck
ENA447958836
Enamine
6-hydroxy-2,3,4,5-tetrahydro-1H-1-benzazepin-2-one
Größe auswählen
100 MG
CHF 380.40
250 MG
CHF 527.30
500 MG
CHF 802.90
1 G
CHF 1’017.40
2.5 G
CHF 1’949.50
5 G
CHF 2’863.40
10 G
CHF 4’224.50
Lieferanten-SKU: EN300-210886-100MG
CHF 380.40
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
CHF 380.40
250 MG
CHF 527.30
500 MG
CHF 802.90
1 G
CHF 1’017.40
2.5 G
CHF 1’949.50
5 G
CHF 2’863.40
10 G
CHF 4’224.50
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
177.2
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-210886-100MG
CHF 380.40
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
6-hydroxy-1,3,4,5-tetrahydro-2H-benzo[b]azepin-2-one
Inchi Code
1S/C10H11NO2/c12-9-5-2-4-8-7(9)3-1-6-10(13)11-8/h2,4-5,12H,1,3,6H2,(H,11,13)
InChIKey
FBYNTMTYLLVDIG-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-210886
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-210886
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)