Wichtige Dokumente
ENA447958831
Enamine
2-ethyl-5-methyl-1,3-oxazole-4-carboxylic acid
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-210880-100MG
CHF 380.40
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-210880-100MG
CHF 380.40
Iupac Name
2-ethyl-5-methyl-1,3-oxazole-4-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C7H9NO3/c1-3-5-8-6(7(9)10)4(2)11-5/h3H2,1-2H3,(H,9,10)
InChIKey
JLDIHJOTWRRRRZ-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-210880
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)